Learn More
Thermo Scientific™ Eam1104I (EarI) (10 U/μL)
Código de producto. 10253110 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
10253110 1500 U 1500 unidades
10131360 300 U 300 unidades
2 options
Código de producto. 10253110
Marca: Thermo Scientific™ ER0232
La enzima de restricción Eam1104I (EarI) reconoce los sitios CTCTTC(1/4)^ y se corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: Bst6I, EarI).
ADN lambda digerido con Eam1104I (EarI), agarosa al 1 %, 34 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C T C T T C (N)1▵...3'
3'...G A G A A G (N)4▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™:
  • 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eam1104I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eam1104I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La fragmentación de determinados puntos del ADN lambda resulta complicada con Eam1104I; lo mismo ocurre con el prototipo Ksp632I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Eam1104I (EarI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 1500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices