Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
Código de producto. p-4521353 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Cantidad:
10 x 500 unidades
20 x 500 U (5 U/μl)
200 unidades
200 U (5 U/μl)
20 x 500 unidades
500U (5U/μL)
500 U (5 U/μl)
5 x 500 unidades
Tamaño de la unidad:
20 PCS
200 unidades
5 PCS
500 unidades
5000 unidades
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10559120 Colorless 200 unidades 200 unidades
10160790 Colorless 500 U (5 U/μl) 500 unidades
15727496 Colorless 500 U (5 U/μl) 500 unidades
11883813 Colorless 5 x 500 unidades paquete de 5
15282086 Colorless 10 x 500 unidades 5000 unidades
10679320 Colorless 20 x 500 U (5 U/μl) 20 PCS
10689320 Green 200 U (5 U/μl) 200 unidades
10776411 Green 500U (5U/μL) 500 unidades
15747496 Green 500U (5U/μL) 500 unidades
11803823 Green 5 x 500 unidades 5 PCS
15757496 Green 5 x 500 unidades paquete de 5
10262450 Green 20 x 500 unidades paquete de 20
12 options
Código de producto. 10559120
Marca: Thermo Scientific™ EP0701
Obtenga una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en todas las aplicaciones de PCR estándar con esta ADN polimerasa Taq mejorada.
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2.
La mezcla maestra (2X) para PCR DreamTaq es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2 y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación robusta de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
DreamTaq DNA Polymerase garantiza una mayor sensibilidad, productos de PCR más largos y mejores niveles de rendimiento en comparación con Taq DNA polymerase convencional. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2. ADN polimerasa DreamTaq genera productos de PCR con salientes 3'-dA. No incorpora dUTP.
  • Sólida amplificación con optimización mínima
  • Alta producción de productos de PCR
  • Mayor sensibilidad en comparación con ADN polimerasa Taq convencional
  • Amplificación de objetivos largos, hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN viral
  • Genera salientes 3'-da
  • Incorpora nucleótidos modificados
Definición de unidad de actividad
  • Una unidad de la enzima cataliza la incorporación de 10 nmol de desoxirribonucleótido a una fracción polinucleotídica (adsorbida en DE-81) en 30 minutos a 70 °C
  • La actividad enzimática se analiza en la siguiente mezcla: 67 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoetanol, 50 mM de NaCl, 0,1 mg/ml de BSA, 0,75 mM de ADN de timo de ternero activado, 0,2 mM de cada dNTP, 0,4 MBq/ml de [3H]-dTTP
Tampón de almacenamiento
  • La enzima se suministra en: 20 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 100 mM de KCl, agente estabilizador y glicerol al 50 % (v/v)
Control de calidad
  • Ausencia de otras endo o exodeoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas; probado funcionalmente en PCR
Inhibición e inactivación
  • Inhibidores: detergentes iónicos (deoxicolato, sarcosil y SDS) en concentraciones superiores a 0,06, 0,02 y 0,01 %, respectivamente (1)
  • Inactivación por extracciones de fenol y cloroformo
Recomendada para:
Amplificación de PCR rutinaria de fragmentos de ADN de hasta 6 kb; RT-PCR; Identificación de genotipos; Generación de productos de PCR para clonación de TA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 40 μl de ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
• 1,25 ml de tampón DreamTaq 10X (incluye 20 mM de MgCl2)
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa DreamTaq
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 200 unidades
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, Genotyping
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Color Colorless