Learn More
Thermo Scientific™ DraI, HC (50 U/μL)
Código de producto. 10243110 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7500 U
Tamaño de la unidad:
7500 unidades
10243110 7500 U 7500 unidades
1 options
Código de producto. 10243110
Marca: Thermo Scientific™ ER0223
Thermo Scientific™ DraI está disponible como enzima FastDigest™, que se usa para la digestión rápida del ADN.
Thermo Scientific™ DraI está disponible como enzima FastDigest™, que se usa para la digestión rápida del ADN.
5'...T T T▵A A A...3'
3'...A A A▵T T T...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™:
  • 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • DraI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de DraI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Dra I
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 7500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional