Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de dNTP, soluciones de 100 mM
Código de producto. p-4526908 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,25 ml (4 x 25 μmol de solución de 100 mM)
4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM)
4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solución de 100 mM)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
10520651 4 x 0,25 ml (4 x 25 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
10324860 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
11843933 4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solución de 100 mM) paquete de 4
3 options
Código de producto. 10520651
Marca: Thermo Scientific™ R0181
Optimice las aplicaciones de biología molecular con este conjunto de dNTP, que consiste en soluciones acuosas de dATP, dTTP, dCTP y dGTP suministradas en tubos separados.
El conjunto de dNTP es un práctico conjunto de soluciones acuosas de 100 mm de dATP, dCTP, dGTP y dTTP suministradas en viales separados. Las soluciones de estos nucleótidos extremadamente estables se ajustan a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ADN humano y E. coli. Están diseñadas para diferentes aplicaciones de biología molecular.
Práctico juego de soluciones de 100 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP para uso directo en PCR, transcripción inversa, marcado y otras aplicaciones.
  • Es estable durante un mínimo de 100 ciclos de congelación y descongelación.
  • Entre un 90 % y un 95 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente.
  • Entre un 85 % y un 90 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94 °C y 3 minutos a 72 °C).
  • Sin ADN humano ni E. coli.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
Aplicación probada en:
  • PCR de largo alcance (40 kb)
  • Síntesis de ADNc y RT-PCR
  • PCR en tiempo real
  • PCR estándar
  • PCR de alta fidelidad
  • Alta estabilidad
Recomendada para:
Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR, PCR en tiempo real, PCR de gran fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADN complementario, RT-PCR, RDA, MDA, marcado y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 4 x 0,25 ml (4 x 25 μmol de solución de 100 mM)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)