Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (2 mM cada uno)
Código de producto. p-4526911 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml (total: 8 μmol)
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
10889390 1 ml (total: 8 μmol) 1 ml
12201517 5 x 1 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 10889390
Marca: Thermo Scientific™ R0241
Reduzca el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de la reacción con estas mezclas de dNTP, soluciones acuosas premezcladas de dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Las mezclas de dNTP contienen soluciones acuosas premezcladas de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una con una concentración final de 2, 10 o 25 mm. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ADN humano y E. coli. Las mezclas ofrecen la posibilidad de reducir el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de reacción. Están diseñadas para diferentes aplicaciones de biología molecular.
Para uso directo en PCR.
  • Aplicación probada en: —PCR de largo alcance (40 kb), —Síntesis de ADNc y RT-PCR, —PCR en tiempo real, —PCR estándar, —PCR de alta fidelidad
  • Alta estabilidad: el pH neutro de las soluciones de nucleótidos garantiza su estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo: son estables durante años a -20 °C; son estables después de varios ciclos de congelación y descongelación; entre un 90 % y un 95 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente y entre un 85 % y un 90 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94 °C y 3 minutos a 72 °C)
  • Sin ADN humano ni E. coli.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
Recomendada para:
Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR, PCR en tiempo real, PCR de gran fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADN complementario, RT-PCR, RDA, MDA, marcado y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Mix, 2 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 1 ml (total: 8 μmol)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)