Learn More
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μL)
Código de producto. 10528160 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
10528160 1000 U 1000 unidades
10319709 200 U 200 unidades
2 options
Código de producto. 10528160
Marca: Thermo Scientific™ ER0742
La enzima de restricción CpoI (RsrII) reconoce los sitios CG^GWCCG y corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: CspI, Rsr2I, RsrII).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C G▵G W C C G...3'
3'...G C C W G▵G C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango: 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • CpoI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces superior a la recomednada de Cpol, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Extremos compatibles:
  • Cfr13I, Eco47I, Psp5II, SanDI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima CpoI (RsrII)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional