Learn More
Thermo Scientific™ Bsp68I (NruI) (10 U/μl)
Código de producto. 10460460 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
800 unidades
Tamaño de la unidad:
800 UNIT
10460460 800 unidades 800 UNIT
1 options
Código de producto. 10460460
Marca: Thermo Scientific™ ER0111
Edge
Corte en sitios TCG^CGA con la enzima de restricción Bsp68I (NruI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón O (isosquizómeros: BtuMI, NruI).
ADN lambda digerido con Bsp68I (NruI), agarosa al 0,7 %, 5 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Bsp68I (NruI)
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 800 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional