Learn More
Thermo Scientific™ Bsp143I (Sau3AI) (10 U/μL)
Código de producto. 10631811 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1500 unidades
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 UNIT
Código de producto. 10631811
Marca: Thermo Scientific™ ER0781
Corte en sitios ^GATC con Bsp143I (Sau3AI), que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón exclusivo (isosquizómeros: BfuCI, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, NdeII, Sau3AIm).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...▵G A T C ...3'
3'... C T A G▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Bsp143I: 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato, 0,02 % de Triton X-100 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Bsp143I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de Bsp143I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: se solapa completamente, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, sin efecto.
Nota:
DpnI, Bsp143I y MboI reconocen la misma secuencia pero tienen diferentes sensibilidades de metilación y sitios de escisión. Extremos compatibles: BamHI, BclI, BglII, PsuI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Bsp143I (Sau3AI)
Tampón compatible Tampón único (10X tampones Bsp143I (Sau3AI))
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 300 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional