Learn More
Thermo Scientific™ BshTI (AgeI) (10 U/μl)
Código de producto. p-4521393 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10212590 200 U 200 unidades
10548350 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10212590 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER1461
Corte en sitios A^CCGGT con la enzima de restricción BshTI (AgeI), que funciona mejor a 37 °C con tampón O (isosquizómeros: AgeI, AsiGI, CspAI, PinAI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A▵C C G G T...3'
3'...T G G C C▵A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • BshTI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BshTI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 20 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima BshTI (AgeI)
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional