Learn More
Thermo Scientific™ BseXI Buffer (10X)
Código de producto. 10828800 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
10828800 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 10828800
Marca: Thermo Scientific™ B31
Optimice las digestiones con la enzima de restricción BseXI utilizando este tampón, premezclado con BSA para mejorar la estabilidad.
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA.
Las enzimas de restricción muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado.
Las siguientes enzimas requieren tampones únicos para una digestión óptima: 
  • AarI 
  • AjiI 
  • BamHI 
  • BfuI 
  • Bpu10I 
  • BseXI 
  • Bsp143I 
  • Cfr9I 
  • Cfr10I 
  • Eam1105I 
  • Ecl136II 
  • Eco52I 
  • EcoRI 
  • KpnI 
  • Lsp1109I 
  • PacI 
  • PasI 
  • Ppu21I 
  • SacI 
  • ScaI 
  • SdaI 
  • SduI 
  • SgeI 
  • TaqI 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 1 mL
Tipo de producto Tampón BseXI
Categoría de investigación Clonación tradicional