Learn More
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μL)
Corte en sitios ACTGG(1/-1)^ con enzima de restricción BseNI (BsrI), que funciona mejor a 65 °C en tampón B (isosquizómeros: Bse1I, BSRI, BsrSI).
Marca:  Thermo Scientific™ ER0882
224.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10324380
  • 350.00€ / 5000 unidades
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A C T G G N▵...3'
3'...T G A C▵C N ...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1X tampón B: 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 65 °C
  • Para garantizar una mayor eficacia de la digestión, realice la reacción de disociación bajo aceite de parafina
Tampón de almacenamiento:
  • BseNI se suministra en: 10 mM de Tris-HCl (pH 7.4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y redisociación:
  • Después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BseNl, más del 95 % de los fragmentos de ADN se pueden ligar y recortar
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar
Nota:
Con la incubación a 37 °C se obtiene menos del 10 % de actividad.
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
de 65 °C
5000 U
BseNI (BsrI)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.