Learn More
Thermo Scientific™ BseNI (BsrI) (10 U/μL)
Código de producto. 10161270 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 unidades
10161270 1000 U 1000 unidades
10324380 5000 U 5000 unidades
2 options
Código de producto. 10161270
Marca: Thermo Scientific™ ER0881
Corte en sitios ACTGG(1/-1)^ con enzima de restricción BseNI (BsrI), que funciona mejor a 65 °C en tampón B (isosquizómeros: Bse1I, BSRI, BsrSI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A C T G G N▵...3'
3'...T G A C▵C N ...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón B:10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 65 °C.
  • Para garantizar una mayor eficacia de la digestión, realice la reacción de escisión con aceite de parafina
Tampón de almacenamiento:
  • BseNI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión de 50 veces la cantidad recomendada de BseNI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Nota:
Incubación a 37 °C resulta en menos del 10 % de actividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BseNI (BsrI)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 65 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices