Learn More
Thermo Scientific™ BseDI (BsaJI) (10 U/μL)
Código de producto. 10374630 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10374630 1500 U 1500 unidades
10689330 300 U 300 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10374630 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER1082
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Corte en sitios C^CNNGG con enzima de restricción BseDI (BsaJI), que funciona mejor a 55 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: BsaJI, BssECI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C N N G G...3'
3'...G G N N C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1X tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7.9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 55 °C
Tampón de almacenamiento:
  • BseDI se suministra en: 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 25 °C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y redisociación:
  • Después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de BseDl, más del 95 % de los fragmentos de ADN se pueden ligar y recortar
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto
  • Dcm: puede solaparse, sin efecto
  • CpG: puede solaparse, sin efecto
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto
Nota:
Con la incubación a 37 °C se obtiene una actividad del 10%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora de 55 °C
Cantidad 1500 U
Tipo de producto BseDI (BsaJI)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.