Learn More
Thermo Scientific™ BplI (5 U/μL)
Código de producto. 10699330 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
500 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
10699330 500 U 500 unidades
10560851 100 U 100 unidades
2 options
Código de producto. 10699330
Marca: Thermo Scientific™ ER1312
Corte en los sitios ^(8/13)GAG(N)5CTC(13/8)^ con enzima de restricción BplI, que funciona mejor a 37 °C en el tampón Tango(+SAM).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...▵ 8(N) G A G (N)5 C T C (N)13▵...3'
3'...▵13(N) C T C (N)5 G A G (N)8 ▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • [1 tampón Tango™] + SAM: [33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA] + 0,05 mm de S-adenosilmetionina
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • BplI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad de BplI, más del 70 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse, pero no se pueden recortar debido a la metilación de la secuencia de reconocimiento de esta enzima
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Bpll requiere solamente Mg2 + para su actividad, pero es estimulado por S-adenosilmetionina. Con 0,05 mm de S-adenosilmetionina se obtiene una actividad más de 100 veces mayor de BplI. Aún así, es difícil conseguir una fragmentación completa de algunos sustratos con BplI. La concentración de BplI viene determinada por el nivel máximo de fragmentación que se alcanza cuando no se observa ningún cambio en el patrón de fragmentación aunque se emplee más enzima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BplI
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional