Learn More
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μL)
Código de producto. p-4521550 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
3000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
3000 unidades
5000 unidades
10601241 1000 U 1000 unidades
10569120 5000 U 5000 unidades
10324580 3000 U 3000 unidades
3 options
Código de producto. 10601241
Marca: Thermo Scientific™ ER0721
Corte en sitios T^GATCA con la enzima de restricción BclI, que funciona mejor a 55 °C con el tampón G (isosquizómeros: FbaI, Ksp22I).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Componentes 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 50 mM de NaCl y 0,1 mg/ml de seroalbúmina bovina (BSA)
Temperatura de la incubadora de 55 °C
Cantidad 1000 U
Tipo de producto BcII