Learn More
Thermo Scientific™ BamHI-Lsp1109I Buffer (10X)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA.
Las enzimas de restricción muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado.
Las siguientes enzimas requieren tampones únicos para una digestión óptima:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Cantidad | 5 x 1,0 mL |
| Tipo de producto | Tampón BamHI-Lsp1109I |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |