Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Control de calidad
- Se analizó la ausencia de endo y exodeoxyribonucleasas, ribonucleasas y también funcionalmente en la amplificación de un fragmento de ADN de 956 bp de un gen monocopia de ADN genómico humano
Composición
- 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
- 500 mM de KCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón Taq 10X sin detergente |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 4 x 1.25 mL |
| Incluye | Contiene: • 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X sin detergente Almacenar a - 20 °C. |