Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X con KCl
Tampón Taq 10X con KCl y 15 mm de MgCl2
Tampón Taq 10X sin detergente
missing translation for 'unitSize'
4 PCS
paquete de 4
Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Control de calidad
- Se analizó la ausencia de endo y exodeoxyribonucleasas, ribonucleasas y también funcionalmente en la amplificación de un fragmento de ADN de 956 bp de un gen monocopia de ADN genómico humano
Composición
- 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C)
- 500 mM de KCl
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2 |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 4 x 1.25 mL |
| Incluye | Contiene: • 4 x 1,25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4 y 20 mm de MgCl2Almacenar a - 20 °C. |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction