Learn More
Thermo Scientific™ Buffer R (10X)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El sistema de cinco tampones asegura las condiciones óptimas de reacción para cada enzima de restricción. El sistema consta de tampones 10X B (azul), G (verde), O (naranja), R (rojo) y Tango (amarillo). Todas las enzimas de restricción se suministran en tubos codificados por colores para indicar el tampón de reacción recomendado. El tampón recomendado y/o el tampón universal Tango se suministran con cada enzima.
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA.
Las enzimas de restricción muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado. Sin embargo, algunas enzimas requieren aditivos para lograr una actividad del 100 %. Por ejemplo, AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I, y TsoI requieren S-adenosilmetionina, que se suministra con la enzima, mientras que AarI y BveI requieren un oligonucleótido (también suministrado con la enzima). Esp3I requiere DTT.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Cantidad | 5 x 1,0 mL |
| Tipo de producto | Tampón R |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |