Learn More
Thermo Scientific™ Buffer G (10X)
Código de producto. 11899592 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1,0 mL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
11899592 5 x 1,0 mL 5 PCS
1 options
Código de producto. 11899592
Marca: Thermo Scientific™ BG5
Garantice las condiciones de reacción óptimas para las enzimas de restricción con el tampón G 10X Thermo Scientific™, premezclado con BSA para mejorar la estabilidad.
Nuestro sistema de cinco tampones asegura las condiciones óptimas de reacción para cada enzima de restricción. Este sistema consta de tampones 10X B (azul), G (verde), O (naranja), R (rojo) y Tango (amarillo). Todas las enzimas de restricción se suministran en tubos codificados por colores para indicar el tampón de reacción recomendado. El tampón recomendado y/o el tampón universal Tango se suministran con cada enzima.
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA.
Las enzimas de restricción muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado. Sin embargo, algunas enzimas requieren aditivos para lograr una actividad del 100 %. Por ejemplo, AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I, y TsoI requieren S-adenosilmetionina, que se suministra con la enzima, mientras que AarI y BveI requieren un oligonucleótido (también suministrado con la enzima). Esp3I requiere DTT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Cantidad 5 x 1,0 mL
Tipo de producto Tampón G
Categoría de investigación Clonación tradicional