Learn More
IDEX Health & Science, LLC FEP Tubing
Código de producto. p-7084680
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
13023223 2 mm cada uno
13059862 3,2 mm cada uno
2 options
Código de producto. 13023223
Marca: IDEX Health & Science, LLC 0201517
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed with Teflon™ FEP Resin, excellent for use with general low pressure applications
Constructed with Teflon™ FEP Resin, this tubing is excellent for use with general low pressure applications. Our FEP tubing is held to extremely tight tolerances and has a lower gas permeability. It is offered in a variety of color tinted options that are translucent, making it easy to identify transfer lines and watch fluids flow. A simple color coding system also allows for quick detection of tubing thru-hole size.
  • Tubos de FEP
  • Color natural
  • Construido con resina de FEP de Teflon™
  • Excelente para su uso con aplicaciones generales de baja presión
  • Se mantiene a tolerancias extremadamente estrictas
  • Baja permeabilidad a los gases
Especificaciones
Tipo Tubos para cromatografía
Esterilizables en autoclave No
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,0787 in
Diámetro exterior (imperial) 0,118 in, 3 mm
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Longitud global (imperial) 0,99 m (49 ft 3 in)
Longitud global (métrico) 15 m
Material FEP
Presión máxima 500 psi (34 bar)