Learn More
Bohlender™ Tubos de FEP
Código de producto. 10732162
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,35 mm
8,0 mm
Grosor (métrico):
1,00 mm
1,59 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
10732162 6,35 mm 1,59 mm 1 metro
10461381 8,0 mm 1,00 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732162 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S181540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución de tubos perfecta para líquidos y gases agresivos y puros.
  • Resistentes a la temperatura de desde los - 200 °C a los + 205 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • Con un diseño transparente
  • estanco a los gases
  • No poroso
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Se pueden esterilizar en autoclaves
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,35 mm
Material FEP
Grosor (métrico) 1,59 mm
Para utilizar con (aplicación) Líquidos y gases agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Método de esterilización Autoclave
Color Transparente
Flexibility Radio de curvatura de 58 mm
Presión máxima Presión de rotura de 56 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto Tubos de conducción