Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
cada uno
Descripción
- Tubos de FEP
- Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción
- También son aptos para trabajos de gran pureza
- Químicamente inertes, no tóxicos, resistentes al calor, con un bajo coeficiente de fricción
- No se deterioran con el tiempo
- Robustos, pero se doblan incluso a - 270 °C
- Translúcido
- Certificaciones: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
- Se han fabricado en una instalación con aprobación ISO 9001-2008
- Intervalo de temperatura: De - 270 a + 205 °C
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | FEP |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/2 pulg, 12,7 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 pulg |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -454 °F |
| Mostrar más |