Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP
Código de producto. 12625730
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12625730 3,2 mm 1 PCS
15135075 11,1 mm 7.50 metro
12645730 9,6 mm 1 PCS
13034847 6,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12625730 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0645005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos
  • Tubos de FEP
  • Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción
  • También son aptos para trabajos de gran pureza
  • Químicamente inertes, no tóxicos, resistentes al calor, con un bajo coeficiente de fricción
  • No se deterioran con el tiempo
  • Robustos, pero se doblan incluso a - 270 °C
  • Translúcido
  • Certificaciones: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Se han fabricado en una instalación con aprobación ISO 9001-2008
  • Intervalo de temperatura: De - 270 a + 205 °C
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -454 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Translúcido
Presión máxima 450 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubos de FEP