Learn More
BRAND™ Tubo de llenado de FEP
Código de producto. p-8003855 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6,0 mm
7,6 mm
Longitud global (métrico):
1,5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10636863 6,0 mm 1,5 m cada uno
10151581 7,6 mm 10 m cada uno
2 options
Código de producto. 10636863
Marca: BRAND™ 704209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con FEP. Los tubos de llenado de FEP BRAND™ dispensan volúmenes precisos directamente de los tambores y rellenos a granel. Para su uso con Dispensette™III/Organic.
  • Fabricadas con FEP.
  • Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel.
  • Para su uso con Dispensette™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 6,0 mm
Longitud global (métrico) 1,5 m
Para utilizar con Dispensette™III/Organic