missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenoprofen Calcium hydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16400868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16400868 5 g 5 g
16412129 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16400868

Marca: Medchem Express HYB0288B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.

Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fenoprofen Calcium hydrate
CAS 71720-56-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15Ca0.5O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Fenoprofen calcium salt dihydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.01 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C([O-])=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1.O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 279.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.32
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.