Learn More
Fenoldopam mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16448436
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16448436
Marca: Medchem Express HYB0735A
MedChemExpress Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoldopam mesylate
CAS 67227-57-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20ClNO6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Fenoldopam methanesulfonate SKF-82526 mesylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.58 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)CNCCC2=C1Cl.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 401.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.86
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.