missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenebrutinib, MedChemExpress

Código de producto. 16470326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470326

Marca: Medchem Express HY19834

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.

Fenebrutinib (GDC-0853) is a potent, selective, orally available, and noncovalent bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor with Kis of 0.91 nM, 1.6, 1.3, 12.6, and 3.4 nM for WT Btk, and the C481S, C481R, T474I, T474M mutants. Fenebrutinib has the potential for rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fenebrutinib
CAS 1434048-34-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H44N8O4
Cantidad 2 mg
Sinónimo GDC-0853
Información de solubilidad DMSO : ≥ 23 mg/mL (34.60 mM)
SMILES O=C1C(NC(C=C2)=NC=C2N3CCN(C4COC4)C[C@@H]3C)=CC(C5=CC=NC(N6C(C7=CC(CC(C)(C)C8)=C8N7CC6)=O)=C5CO)=CN1C
Peso molecular (g/mol) 664.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.8
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado