Learn More
Fenbendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16408296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16408296 100 mg 100 miligramos
16442126 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16408296
Marca: Medchem Express HYB0413
MedChemExpress Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenbendazole
Forma física Solid
CAS 43210-67-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (33.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 299.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.35
Porcentaje de pureza 99.75%