Learn More
Masterflex™ Adaptador de rosca ACME hembra
Código de producto. 11719799
Click to view available options
:
Hembra de 6,35 mm x 6,35 mm (1/4 pulgadas x 1/4 pulgadas)
Código de producto. 11719799
Marca: Masterflex™ 3170220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
  • Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi]).
  • Los conectores dentados están disponibles en una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, desde conectores rectos y codos adaptadores roscados hasta conectores en T ramificado.
  • Para muchas de las formulaciones hay un certificado de conformidad de resina.
Especificaciones
Descripción Dentado × NTP (hembra)
Material Nailon
Cantidad de embalaje 10/paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Tipo de producto Adaptador roscado hembra de 6,35 mm × 6,35 mm (1/4 pulgadas × 1/4 pulgadas)