Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones hembra con boquilla de manguera
Código de producto. p-7145798 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 8 mm
Manguera de 9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15857932 Manguera de 8 mm cada uno
15521464 Manguera de 9,5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15857932
Marca: Buerkle™ 87611150
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
  • Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío.
  • Ideal para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos y recipientes.
  • Calidad superior, con fiabilidad probada, requisitos de espacio reducido, flujo máximo posible, funcionamiento sencillo (funcionamiento con una sola mano) y diseño elegante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con válvula
Material POM
Longitud global (métrico) 50 mm
Para utilizar con Manguera de 8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 8 mm
Peso (métrico) 0,009 kg
Incluye Válvula
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 80 °C