Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Código de producto. p-200105063 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Material (sello):
Nailon blanco
Prolipopropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 30053952
Marca: Value Plastics 5011995
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Conexión 1/8-27 NPT(M) Thread
Material (sello) Prolipopropileno