Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Código de producto. 30052983 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Material (sello):
Nailon blanco
Prolipopropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Material (sello) unitSize
30052983 Nailon blanco paquete de 25
30053952 Prolipopropileno paquete de 25
2 options
Código de producto. 30052983
Marca: Value Plastics 5011994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Conexión 1/8-27 NPT(M) Thread
Material (sello) Nailon blanco