Learn More
Cole Parmer Female Luer Hose Barb
Código de producto. p-7188333
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
(1/16 pulg.)
Tipo de producto:
Manguera dentada de diámetro ancho
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño de los tubos Tipo de producto unitSize
15614926 (1/16 pulg.) Manguera dentada de diámetro ancho paquete de 25
1 options
Código de producto. 15614926
Marca: Cole Parmer 4550801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cole Parmer Female Luer Hose Barb is ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing.
  • Ideal para conectar tubos con el resto del sistema en aplicaciones de uso general y de un solo uso
  • Fabricada conforme a las normas ISO 594-1.
  • Los accesorios se limpian, inspeccionan y son totalmente rastreables
  • Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
  • Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
  • Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para productos individuales, paquetes y kits son fáciles de solicitar y entregar
  • Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) (1/16 pulg.), 1,5875 mm
Cantidad de embalaje 25/paquete
Tamaño de los tubos (1/16 pulg.)
Tipo de producto Manguera dentada de diámetro ancho