Learn More
Felypressin, MedChemExpress
Código de producto. 16488308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16488308 10 mg 10 miligramos
16454197 50 mg 50 miligramos
16420376 2 mg 2 miligramos
16410748 5 mg 5 miligramos
16408046 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16488308
Marca: Medchem Express HYA0182
MedChemExpress Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.
Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felypressin
CAS 56-59-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H65N13O11S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PLV-2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 10.4 mg/mL (10.00 mM)
SMILES O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N[C@H](C1=O)CC2=CC=CC=C2)=O)N)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@](N1)([H])CC3=CC=CC=C3)=O)CCC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)N(CCC4)[C@@H]4C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1040.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 1040.22
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation