missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feline Immunodeficiency Virus Antibody (5A1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-64581AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Feline Immunodeficiency Virus Monoclonal specifically detects Feline Immunodeficiency Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
| Feline Immunodeficiency Virus | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Specific for feline immunodeficiency virus transmembrane protein gp41. It does not cross react with feline leukemia virus, feline herpes virus type 1, feline coronavirus or feline calicivirus. | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, ELISA | |
| 5A1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| CA; Capsid protein p24; Feline immunodeficiency virus; Feline immunodeficiency virus capsid protein p24; Feline immunodeficiency virus p24; FIV capsid protein p24 | |
| Native, FIV extracts | |
| Primary | |
| Virus | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido