missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-5 felina
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
La IL-5 es una citoquina que actúa como factor de crecimiento y diferenciación tanto para las células B como para los eosinófilos. La IL-5 citoquina es un regulador principal de la eosinopoiesis, la maduración y la activación de los eosinófilos. La elevada producción de esta citoquina se relaciona, aparentemente, con el asma o los síndromes hipereosinofílicos. El receptor de la IL-5 citoquina es un heterodímero, cuya subunidad beta se comparte con los receptores de la interleucina 3 (IL3) y el factor estimulante de colonias 2 (CSF2/GM-CSF). La IL-5, junto con los de la interleucina 4 (IL4), la interleucina 13 (IL13) y el CSF2, forman un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5. IL-5, IL4 y IL13 se encuentran regulados de manera coordinada por elementos reguladores de largo alcance distribuidos en 120 kilobases en el cromosoma 5q31.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O77515 |
| Intervalo del ensayo | De 4,5 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 493803 |
| Símbolo de gen | Il5 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido