missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-4 felina
Descripción
La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por los linfocitos T activados, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P55030 |
| Intervalo del ensayo | De 0,3 a 80 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 751514 |
| Símbolo de gen | Il4 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?