Learn More
Invitrogen™ Feline IL-10 ELISA Kit
Código de producto. 17114373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17114373 96 pruebas paquete de 96
17134839 5 x 96 pruebas cada uno
17844060 10 × 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17114373 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EF4RB
ELISA
Feline IL-10 quantitates feline IL-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant feline IL-10.
La interleucina 10 (IL-10, CSIF) es una citoquina antiinflamatoria producida principalmente por macrófagos y células Th2. La IL-10 es una proteína de 18,6 kDa de 160 residuos de aminoácidos que comparte más del 80% de homología de secuencia con la proteína del virus de Epstein-Barr (BCRFI). Las actividades biológicas de la IL-10, que pueden estar interrelacionadas, incluyen la inhibición de la síntesis de citoquinas mediada por los macrófagos, la supresión de la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado y la estimulación de la respuesta de las células Th2, que da lugar a una elevada producción de anticuerpos. La IL-10 funciona inhibiendo las citoquinas proinflamatorias producidas por los macrófagos y las células T reguladoras, como el IFN-gamma, el TNF-alfa, la IL-2 y la IL-3, la IL-4 y el GM-CSF. También se sabe que la IL-10 suprime la presentación de antígenos en las células presentadoras de antígenos, aumenta la supervivencia de las células B, la proliferación y la producción de anticuerpos. La IL-10 puede bloquear la actividad de NF-kappa B y está implicada en la regulación de la vía de señalización JAK-STAT. Mientras que la IL-10 humana puede actuar sobre las células murinas, la IL-10 murina no puede actuar sobre las células humanas. Se une a un elemento que responde al receptor X retinoide (RXR) del promotor de la proteína celular de unión al retinol II (CRBPII-RXRE). La IL-10 inhibe la activación de la transcripción del RXR alfa dependiente del ácido 9-cis-retinoico en el elemento de respuesta al ácido retinoico. Los estudios de knockout en ratones sugieren la función de esta citoquina como un inmunorregulador esencial en el tracto intestinal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CSIF; citoquina; factor inhibidor de la síntesis de citoquinas; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; precursor de IL-10; IL10A; IL10X; ILN; Interleucina; interleucina 10; interleucina10; interleucina-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; factor inhibidor del crecimiento de células T; TGIF
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P55029
Símbolo de gen IL10
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-10
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min