missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feline Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18708759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18708759 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18708759

Marca: R&D Systems MAB2267SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fas/TNFRSF6/CD95 Monoclonal specifically detects Fas/TNFRSF6/CD95 in Feline samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fas/TNFRSF6/CD95
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 431014
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_001009314
Alias de gen Apo-1, Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1, APT1FASTM, CD95, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Símbolos de los genes FAS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant feline Fas/TNFRSF6/CD95 Ala25-Lys172 Accession # NP_001009314
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 355
Especificidad de la prueba Detects feline Fas/TNFRSF6/CD95 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots no cross-reactivity with recombinant human Fas, recombinant mouse Fas, or recombinant rat Fas are observed
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Feline
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.