Learn More
Reactivo de Fehling II para azúcares, para la determinación de azúcar, Reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072187 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
1,5 L
2,5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
2.50 litro
250 ml
30 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15655040 250 mL 250 ml
15685040 500 mL 500 ml
15635040 1 L 1 litro
15605050 6 x 250 mL paquete de 6
15625040 1,5 L 1.50 litro
15645040 2,5 L 2.50 litro
15615050 6 x 500 mL paquete de 6
15695040 6 x 1 L paquete de 6
15675040 4 x 2,5 L paquete de 4
15665040 30 L 30 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15655040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 36019250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
para la determinación de azúcar, reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Número MDL MFCD00012467
Número UN UN1824
Densidad 1.23-1.25g/mL at 20°C
Cantidad 250 mL