Learn More
Reactivo de Fehling II para azúcares, para la determinación de azúcar, Reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fehling’s reagent II for sugars |
| Nombre de nota | For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| % mín. CAS | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| % máx. CAS | <90.0000%, <30.0000% |
| Número MDL | MFCD00012467 |
| Número UN | UN1824 |
| Densidad | 1.23-1.25 g/mL at 20 °C |
| Sinónimo | Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fehling
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide