Learn More
Reactivo de Fehling II para azúcares, para la determinación de azúcar, Reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fehling’s reagent II for sugars |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Número MDL | MFCD00012467 |
| Número UN | UN1824 |
| Densidad | 1.23-1.25g/mL at 20°C |
| Cantidad | 2,5 L |