Learn More
Reactivo de Fehling II para azúcares, para la determinación de azúcar, Reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
1,5 L
2,5 L
6 x 250 mL
6 x 500 mL
30 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
2.50 litro
250 ml
30 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15615050 6 x 500 mL paquete de 6
15655040 250 mL 250 ml
15685040 500 mL 500 ml
15635040 1 L 1 litro
15605050 6 x 250 mL paquete de 6
15625040 1,5 L 1.50 litro
15645040 2,5 L 2.50 litro
15695040 6 x 1 L paquete de 6
15675040 4 x 2,5 L paquete de 4
15665040 30 L 30 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15615050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 360196X500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
para la determinación de azúcar, reac. farmacopea eur., solución II: tartrato de sodio y potasio, alcalina
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fehling’s reagent II for sugars
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Número MDL MFCD00012467
Número UN UN1824
Densidad 1.23-1.25g/mL at 20°C
Cantidad 6 x 500 mL