Learn More
RETSCH Juegos de alimentación
Código de producto. 13294129 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Conducto de alimentación de 15 mm
Conducto de alimentación de 40 mm
Conducto de alimentación de 75/40 mm
Conducto de alimentación de 75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13294129 Conducto de alimentación de 15 mm cada uno
13204139 Conducto de alimentación de 75 mm cada uno
13214139 Conducto de alimentación de 75/40 mm cada uno
13254129 Conducto de alimentación de 40 mm cada uno
4 options
Código de producto. 13294129
Marca: RETSCH 72.020.0009
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Juego de alimentación
Incluye Canal de alimentación de encaje a presión de 15 mm, soporte, tolva de 2,8 l y accesorio
Tamaño Conducto de alimentación de 15 mm