Learn More
RETSCH Juegos de alimentación
Código de producto. 13204139 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Conducto de alimentación de 15 mm
Conducto de alimentación de 40 mm
Conducto de alimentación de 75/40 mm
Conducto de alimentación de 75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13204139 Conducto de alimentación de 75 mm cada uno
13214139 Conducto de alimentación de 75/40 mm cada uno
13254129 Conducto de alimentación de 40 mm cada uno
13294129 Conducto de alimentación de 15 mm cada uno
4 options
Código de producto. 13204139
Marca: RETSCH 72.020.0011
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Juego de alimentación
Incluye Canal de alimentación de encaje a presión de 75 mm, soporte, tolva de 3,5 l y accesorio
Tamaño Conducto de alimentación de 75 mm