missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fedratinib, MedChemExpress

Código de producto. 16426677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426677 5 mg 5 miligramos
16443958 10 mg 10 miligramos
16424976 100 mg 100 miligramos
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426677

Marque: Medchem Express HY10409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Fedratinib (TG-101348) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active JAK2 inhibitor with IC50s of 3 nM for both JAK2 and JAK2V617F kinase. Fedratinib shows 35- and 334-fold selectivity over JAK1 and JAK3, respectively. Fedratinib induces cancer cell apoptosis and has the potential for myeloproliferative disorders research.

Fedratinib (TG-101348) is a potent, selective, ATP-competitive and orally active JAK2 inhibitor with IC50s of 3 nM for both JAK2 and JAK2V617F kinase. Fedratinib shows 35- and 334-fold selectivity over JAK1 and JAK3, respectively. Fedratinib induces cancer cell apoptosis and has the potential for myeloproliferative disorders research.

Spécification

Nombre del producto químico o material Fedratinib
CAS 936091-26-8
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36N6O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TG-101348 SAR 302503
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (238.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)OCCN4CCCC4)=NC=C2C)=C1)(NC(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 524.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.68
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.