Learn More
FECH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823124 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823124 150 μL 150 microlitros
16833124 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16823124
Marca: Proteintech 144661AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is localized to the mitochondrion, where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Mutations in this gene are associated with erythropoietic protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3.
Especificaciones
Antígeno FECH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FECH
N.º de referencia del gen P22315, P22830
Alias de gen EPP, FCE, FECH, Ferrochelatase, mitochondrial, Heme synthase, Protoheme ferro lyase
Símbolos de los genes Fech
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FECH Fusion Protein Ag5814
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14151, 2235, 361338
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG