Learn More
Julabo™ Refrigerador de inmersión serie FD
Código de producto. 10531173
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
0,18 kW a 10 °C, 0,22 kW a 20 °C (etanol medio)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10531173
Marca: Julabo™ 9655825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El complemento perfecto para baños de circulación abiertos, baños de circulación de inmersión y baños de circulación montados en puente
Los refrigeradores de flujo continuo Julabo son el complemento perfecto para los baños de circulación abiertos, baños de circulación de inmersión y baños de circulación montados en puente, ya que amplían su rango de temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Ofrecen una superficie de laboratorio pequeña, requieren poca energía y representa una alternativa económica al uso de agua corriente para refrigeración. Los instrumentos están diseñados para integrarse en un circuito de enfriamiento existente (por ejemplo, un baño de circulación abierto con bomba)
  • Para aplicaciones cercanas a la temperatura ambiente
  • Protección contra congelación integrada
  • Evitar el uso de valiosa agua corriente para enfriar
  • Diseño compacto y tamaño reducido.
  • Facilidad de uso
  • Bajo consumo de energía
  • Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad de refrigeración 0,18 kW a 10 °C, 0,22 kW a 20 °C (etanol medio)
Para utilizar con (equipo) Para aplicaciones de contrarrefrigeración
Intervalo de temperatura De 5 °C a 35 °C
Modelo FD200
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura De ± 0,02 C a ± 0,2 °C
Longitud (métrico) 27 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Altura (métrico) 39 cm
Peso con embalaje (métrico) 31,2 kg
Peso (métrico) 16 kg
Requisitos eléctricos 115 V 60 Hz 4 A
Tensión 115 V
Frecuencia 60 Hz