Learn More
Ohaus™ Báscula de porcionado de alimentos serie FD
Código de producto. 11870152 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
FD15
FD6
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo unitSize
11870152 FD15 1 PCS
11860152 FD6 1 PCS
2 options
Código de producto. 11870152
Marca: Ohaus™ 71170445
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una báscula de porcionado multiuso diseñada para su uso en la industria de servicios de alimentos.
La báscula serie FD OHAUS es una báscula de porcionado resistente de varias aplicaciones diseñada para su uso en aplicaciones de servicios de alimentos. Ideal para el porcionado de alimentos y el control de peso, la báscula serie FD combina un diseño fácil de limpiar con una pantalla rápida y una célula de carga de alta precisión. Diseñada para su uso en restaurantes, panaderías, elaboración de alimentos y otras áreas que requieren un funcionamiento rápido y flexibilidad. La báscula serie FD OHAUS ofrece durabilidad y limpieza en un diseño económico.
  • Fabricado totalmente con acero inoxidable
  • Las células de pesaje de alta resolución con electrónica avanzada proporcionan una resolución de hasta 30.000 d.
  • Listado/certificado por NSF/ANSI 169-2005 (anteriormente NSF C-2) y aprobado por USDA-AMS por NSF/3-A 14159-1, contribuye al cumplimiento de HACCP
  • Modo de control de peso con 3 indicadores LED y alarma sonora
  • Pantalla LCD retroiluminada y brillante
  • Visualización de peso estable en 2 segundos
  • Varias unidades de peso, incluidos peso porcentual, lb, onza decimal y fraccionaria, kg, g y lb:oz
  • Batería de 120 horas recargable interna o alimentación de CA
  • Garantía y asistencia líderes en el sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Duración de la batería 120 h.
Batería, tipo Batería interna sellada de ácido de plomo recargable
Calibración Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario
Certificaciones/conformidad NSF, HACCP
Estructura Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla LCD azul retroiluminada de 5 dígitos y 7 segmentos
Legibilidad 1 g
Tipo de teclado Interruptor de membrana de 4 botones
Linealidad ± 2 g
Modelo FD15
Clase de protección IP43
Tiempo de estabilización <2 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Tipo Báscula de porcionado de alimentos serie FD
Modos de pesaje Libra, onza decimal, onza fraccionaria de 3/4, 1/2 y 1/4, gramo, kilogramo, pantalla combinada lb:oz (ya sea onza decimal o fraccionaria)
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 223 mm
Fondo (métrico) 71 mm
Peso (métrico) 3,6 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de pared de CA de 9 V CC y 0,5 A, 100/120 V CA y 50/60 Hz
Tensión 9/100 a 120 V
Frecuencia 50/60 Hz